1,3-Cyclohexadiène 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclohexa-1,3-diene
111100050 111100250 111101000
ACRO111100050EA 72.9 EUR InStock
ACRO111100050 ACRO111100250 ACRO111101000
1,3-Cyclohexadiène 96% stabilisé
1,3-Cyclohexadiène
Formule: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001532
Numéro CAS: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité