γ-Terpinène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
207501000 207505000
ACRO207501000EA 51.1 EUR InStock
ACRO207501000 ACRO207505000
γ-Terpinène 97% stabilisé
γ-Terpinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0.847 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001537
Numéro CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
ONU: 2319
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité