(±)-Butanol-2
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-Alcool butylique secondaire
EHERC10861600EA 74.4 EUR InStock
EHERC10861600
(±)-Butanol-2
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité