1,4-Dioxanne 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
117110010 117110025 117110250
ACRO117110010EA 103 EUR InStock
ACRO117110010 ACRO117110025 ACRO117110250
1,4-Dioxanne 99+% stabilisé, très pur
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité