L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Turbidimètre portable, TIR 210 USB
Fournisseur: VWR Collection
705-1104EA 142 EUR InStock
705-1104 705-1166
VWR®, Turbidimètre portable, TIR 210 USB
Turbidimètres
Le TIR 210 est un turbidimètre compact conçu pour des analyses rapides et précises sur site.
  • Arrêt automatique dix minutes après la dernière pression d’une touche
  • Étalonné avec l’étalon primaire de formazine
  • Mesure à lumière infrarouge à 90°
  • USB port for data export
Convient aux liquides colorés et non colorés.
Certifications: ISO 7027
Information de livraison: Fourni avec un manuel d’utilisation, un certificat de contrôle, du matériel d’installation, deux cuves d’échantillonnage avec couvercle noir (55 mm), chiffon de nettoyage pourMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité