(±)-2-Hexanol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9463.1EA 0 EUR InStock
ROTH9463.1
(±)-2-Hexanol
(±)-2-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,8287 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00004585
Numéro CAS: 626-93-7
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/36/710436.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité