(±)-2-Nonanol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9067.1EA 0 EUR InStock
ROTH9067.1
(±)-2-Nonanol
(±)-2-Nonanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 628-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité