(±)-2-Tridécanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Tridecanol, (±)-2-Hydroxy tridecane
L01926.06 L01926.03
L01926.06EA 82.8 EUR InStock
L01926.06 L01926.03
(±)-2-Tridécanol ≥97%
(±)-2-Tridécanol
Purity: 97% CAS No.: 1653-31-2 Molecular Formula: C13H28O Formula Weight: 200.37 Refractive Index: 1.4430 Melting Point: 23-26° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1720217 MDL No.: MFCD00037601
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,36 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 23…26 °C
Densité: 0.83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037601
Numéro CAS: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité