3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 100-200 ppm
ACRO150761000EA 35.5 EUR InStock
ACRO150761000 ACRO150760010 ACRO150760025 ACRO150760100
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène 95% stabilisé
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 0,982 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00078246
Numéro CAS: 77-73-6
ONU: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
Density (20°C) 0.975 to 0.989 kg/l
GC ≥94 % (recoverable CPD)
GC ≥91 % (endo-Dicyclopentadiene)
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm p-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité