Labels, hzard warning, machine safety
Fournisseur: Brady
223491 250300 250307 251629 251461 251238 830313 250308 251441 223419 250298 251237
BRDY223491EA 3.97 EUR InStock
BRDY223491 BRDY250300 BRDY250307 BRDY251629 BRDY251461 BRDY251238 BRDY830313 BRDY250308 BRDY251441 BRDY223419 BRDY250298 BRDY251237
Labels, hzard warning, machine safety
Étiquettes
These self-adhesive machine safety labels are made of polyester and are used for the indication of risks and thus prevention of accidents.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité