(±)-Acide 2-méthylbutyrique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
M0181-25ML M0181-500ML
TCIAM0181-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0181-25ML TCIAM0181-500ML
(±)-Acide 2-méthylbutyrique ≥97.0% (par GC)
(±)-Acide 2-méthylbutyrique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002669
Numéro CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&vid=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité