(±)-Acide 2-méthylvalérique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
A13873.0E A13873.22 A13873.36
A13873.0EEA 624 EUR InStock
A13873.0E A13873.22 A13873.36
(±)-Acide 2-méthylvalérique ≥98%
(±)-Acide 2-méthylvalérique
Purity: 98+% CAS No.: 97-61-0 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Unpleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 196-197° Beilstein Reference: 1720655 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002671
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 196…197 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002671
Numéro CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité