DL-Valine 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
172100500 172102500 172100010
ACRO172100500EA 35.5 EUR InStock
ACRO172100500 ACRO172102500 ACRO172100010
DL-Valine 99+% pour biochimie
DL-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283.5…285 °C (dec.)
Densité: 1.31 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004267
Numéro CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité