DL-Valine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-ValineH-DL-Val-OH
EHERC17899950EA 172 EUR InStock
EHERC17899950
DL-Valine
DL-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004267
Numéro CAS: 516-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité