DL-Leucine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: H-DL-Leu-OH(±)-Leucine
EHERC14629300EA 61.4 EUR InStock
EHERC14629300
DL-Leucine
DL-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Densité: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063087
Numéro CAS: 328-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité