DL-Leucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: H-DL-Leu-OH(±)-Leucine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14986.0050EA 102 EUR InStock
8.14986.0050
DL-Leucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
DL-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Densité: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063087
Numéro CAS: 328-39-2
Merck Index: 13,05470
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.97 g/l (0 °C)
Melting Point 290 - 295 °C
Molar Mass 131.17 g/mol
Density 1.293 g/cm3 (18 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité