DL-Norvaline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-DL-Nva-OH(±)-Norvaline
A15900.22EA 99.2 EUR InStock
A15900.22 A15900.14 A15900.36
DL-Norvaline ≥98%
DL-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00064420
Numéro CAS: 760-78-1
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité