(±)-2-Méthyl-1-butanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21825.AEEA 24.1 EUR InStock
B21825.AE B21825.0F B21825.AP
(±)-2-Méthyl-1-butanol ≥98%
(±)-2-Méthyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,815
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Numéro MDL: MFCD00004743
Numéro CAS: 137-32-6
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6030
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité