(±)-2-Méthyl-1-pentanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15121800EA 74.4 EUR InStock
EHERC15121800
(±)-2-Méthyl-1-pentanol
(±)-2-Méthyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004745
Numéro CAS: 105-30-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité