(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
262134REA 75.8 EUR InStock
262134R
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol, TECHNICAL
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol
Formule: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00036138
Numéro CAS: 3452-97-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/84/2301384.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité