(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 56.9 EUR InStock
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (760 mmHg)
Densité: 0.828 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004482
Numéro CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité