(±)-3-Méthyl-1-pentanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
B22356.06 B22356.14 B22356.22
B22356.06EA 47.7 EUR InStock
B22356.06 B22356.14 B22356.22
(±)-3-Méthyl-1-pentanol ≥98%
(±)-3-Méthyl-1-pentanol
Purity: 98% CAS No.: 589-35-5 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1718979 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002937
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 151…152 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.823
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002937
Numéro CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité