(±)-3-Méthyl-2-butanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05347.14 L05347.22
L05347.14EA 28.8 EUR InStock
L05347.14 L05347.22
(±)-3-Méthyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Méthyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 598-75-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718800 Merck Reference: 14,6031 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004527
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 112 °C
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.818
Point d'éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004527
Numéro CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6031
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité