(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-Méthylisobutylcarbinol
EHERC15122100EA 68.9 EUR InStock
EHERC15122100
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00004550
Numéro CAS: 108-11-2
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité