5-Bromo-DL-tryptophane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
107510010 AC10751.250 AC10751.1 107515000 107510050
ACRO107510010EA 183 EUR InStock
ACRO107510010 MAYBAC10751.250 MAYBAC10751.1 ACRO107515000 ACRO107510050
5-Bromo-DL-tryptophane 99%
5-Bromo-DL-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Point de fusion: 261…267 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005648
Numéro CAS: 6548-09-0
EINECS: 229-464-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité