N-Acétyl-DL-tryptophane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17562.14 A17562.22
A17562.14EA 39.7 EUR InStock
A17562.14 A17562.22
N-Acétyl-DL-tryptophane ≥99%
N-Acetyl-DL-tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 87-32-1 Molecular Formula: C13H14N2O3 Formula Weight: 246.27 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 89478
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005644
Numéro CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité