(±)-Acide hydratropique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 57.8 EUR InStock
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
(±)-Acide hydratropique 98%
(±)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002650
Numéro CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité