(±)-Acide hydratropique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
L00709.06 L00709.14 L00709.22
L00709.06EA 33.7 EUR InStock
L00709.06 L00709.14 L00709.22
(±)-Acide hydratropique 98%
(±)-Acide hydratropique
Purity: 98% CAS No.: 492-37-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 148°(298°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: -5° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 1863558 MDL No.: MFCD00002650
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 264…266 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.100
Point d'éclair: 148 °C (298 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002650
Numéro CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité