DL-Tyrosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-HydroxyphénylalanineH-DL-Tyr-OH3-(p-Hydroxyphényl)-DL-alanine
ACRO163571000EA 178 EUR InStock
ACRO163571000 ACRO163570250
DL-Tyrosine 99%
DL-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 325 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00063074
Numéro CAS: 556-03-6
Merck Index: 12,09970
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité