DL-Tyrosine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13740.09 A13740.18 A13740.30
A13740.09EA 40 EUR InStock
A13740.09 A13740.18 A13740.30
DL-Tyrosine ≥98%
DL-Tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 556-03-6 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 515881 Merck Reference: 14,9839 MDL No.: MFCD00063074
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 325 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063074
Numéro CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 14,9839
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité