DL-Tyrosine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-HydroxyphénylalanineH-DL-Tyr-OH3-(p-Hydroxyphényl)-DL-alanine
MOLEM71128222EA 0 EUR InStock
MOLEM71128222
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00063074
Numéro CAS: 556-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité