Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 644 EUR InStock
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 165 °C (24 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064217
Numéro CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité