Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.59712.0010EA 157 EUR InStock
1.59712.0010
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique Reag. Ph. Eur., Supelco®
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (24 hPa)
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064217
Numéro CAS: 7021-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité