(±)-Acide phénylsuccinique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130940250 130941000 130945000
ACRO130940250EA 28.7 EUR InStock
ACRO130940250 ACRO130941000 ACRO130945000
(±)-Acide phénylsuccinique 98+%
(±)-Acide phénylsuccinique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004256
Numéro CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité