(±)-Acide phénylsuccinique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11971.14 A11971.22 A11971.36
A11971.14EA 31.5 EUR InStock
A11971.14 A11971.22 A11971.36
(±)-Acide phénylsuccinique ≥98%
(±)-Acide phénylsuccinique
Purity: 98% CAS No.: 635-51-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 1875051
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004256
Numéro CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité