(±)-Acide phénylsuccinique
Fournisseur: Molekula
MOLE21959847-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21959847-100G
(±)-Acide phénylsuccinique
(±)-Acide phénylsuccinique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…169 °C
Numéro MDL: MFCD00004256
Numéro CAS: 635-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité