(±)-3-Butène-2-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 32.4 EUR InStock
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Butène-2-ol ≥97%
(±)-3-Butène-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 96…98 °C
Point de fusion: < –100 °C
Densité: 0.838
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004543
Numéro CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
ONU: 1986
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité