(±)-1-Heptène-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hepten-3-ol, (±)-Hept-1-en-3-ol
A14651.09 A14651.18
A14651.09EA 48.4 EUR InStock
A14651.09 A14651.18
(±)-1-Heptène-3-ol ≥98%
(±)-1-Heptène-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 4938-52-7 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1720340 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021940
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Densité: 0.836
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021940
Numéro CAS: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité