(±)-1-Octène-4-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20707.14EA 358 EUR InStock
B20707.14 B20707.06
(±)-1-Octène-4-ol ≥99%
(±)-1-Octène-4-ol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Densité: 0,83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021943
Numéro CAS: 40575-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité