(±)-4-Pentène-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
B20208.03 B20208.06 B20208.14
B20208.03EA 29.7 EUR InStock
B20208.03 B20208.06 B20208.14
(±)-4-Pentène-2-ol ≥98%
(±)-4-Pentène-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 625-31-0 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 115-116° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004556
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 0.837
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004556
Numéro CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité