(±)-But-3-yne-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
245310100 245310500
ACRO245310100EA 52.4 EUR InStock
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-But-3-yne-2-ol 97%
(±)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 104…108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Numéro MDL: MFCD00004541
Numéro CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité