(±)-Quinuclidine-3-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 35.2 EUR InStock
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-Quinuclidine-3-ol 99%
(±)-Quinuclidine-3-ol
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point de fusion: 217…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151326
Numéro CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
ONU: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08266
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité