(±)-Quinuclidine-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
B21503.06 B21503.14 B21503.22
B21503.06EA 40.2 EUR InStock
B21503.06 B21503.14 B21503.22
(±)-Quinuclidine-3-ol ≥98%
(±)-Quinuclidine-3-ol
Purity: 98+% CAS No.: 1619-34-7 Molecular Formula: C7H13NO Formula Weight: 127.19 pH: 10-12 Melting Point: 217-224° Beilstein Reference: 104327 Merck Reference: 14,8082 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00151326
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point de fusion: 217…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151326
Numéro CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8082
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité