(±)-1-Phénoxy-2-propanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-Ether monophénylique du propylèneglycol
EHERC16045600EA 70.7 EUR InStock
EHERC16045600
(±)-1-Phénoxy-2-propanol
(±)-1-Phénoxy-2-propanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,4 °C
Densité: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016861
Numéro CAS: 770-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité