Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle

Fournisseur: Thermo Scientific

MAYBSB01624.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01624.50 MAYBSB01624.1 MAYBSB01624EA
(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle
(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle


Formule: C₆H₅CH(NCS)CH₃
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (0,05 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022061
Numéro CAS: 4478-92-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/68/2343768.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité