(±)-1-Phényléthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
351881000 351885000
ACRO351881000EA 32.2 EUR InStock
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Phényléthanol 97%
(±)-1-Phényléthanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004508
Numéro CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité