(±)-1-Phényl-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10830.22EA 94.7 EUR InStock
A10830.22 A10830.36 A10830.14
(±)-1-Phényl-1-propanol ≥98%
(±)-1-Phényl-1-propanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 217…219 °C
Densité: 0,994
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00004564
Numéro CAS: 93-54-9
Merck Index: 14,3768
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/46/2299346.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité