(±)-3-Bromocyclohexène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
335120100 335120500 335122500
ACRO335120100EA 64.1 EUR InStock
ACRO335120100 ACRO335120500 ACRO335122500
(±)-3-Bromocyclohexène 95%
(±)-3-Bromocyclohexène
Formule: C₆H₉Br
MW: 161,04 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (15 mmHg)
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013775
Numéro CAS: 1521-51-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité