(±)-2-Méthylpipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24405.14 B24405.22
B24405.14EA 42.4 EUR InStock
B24405.14 B24405.22
(±)-2-Méthylpipérazine ≥98%
(±)-2-Méthylpipérazine
Purity: 98% CAS No.: 109-07-9 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.17 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 383566 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00005954
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 155…156 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005954
Numéro CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité