(±)-δ-Décalactone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Decanolide, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one, δ-Decalactone, (±)-Decan-5-olide
A11756.14 A11756.18 A11756.22 A11756.36
A11756.14EA 51 EUR InStock
A11756.14 A11756.18 A11756.22 A11756.36
(±)-δ-Décalactone ≥97%
(±)-δ-Décalactone
Purity: 97% CAS No.: 705-86-2 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -25° Boiling Point: 117-120°/0.02m Beilstein Reference: 117520 MDL No.: MFCD00006649
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.971
Point d'éclair: 145 °C (293 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006649
Numéro CAS: 705-86-2
EINECS: 211-889-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité